Learn More
3-Cyanocoumarin, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15452172 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
15452172 5 g 5g
15442172 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15452172 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 456590050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 15119-34-3
Molecular Formula C10H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 171.16
MDL Number MFCD00115699
InChI Key QKJALQPLNMEDAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanocoumarin, 2-oxo-2h-chromene-3-carbonitrile, coumarin-3-carbonitrile, 2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, 2-oxo, 2-oxo-2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, coumarin, 3-cyano-7ci,8ci, 3-cyano-coumarin, pubchem8675, acmc-1cfdq
PubChem CID 203763
IUPAC Name 2-oxochromene-3-carbonitrile
SMILES O=C1OC2=CC=CC=C2C=C1C#N
Spezifikation
Melting Point 184.0°C to 188.0°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 96% min. (HPLC)
Quantity 5 g
Formula Weight 171.15
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-Cyanocoumarin