Learn More
3-Chloromandelic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11491447
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11491447 5 g 5g
11401457 25 g 25g
11411457 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11491447 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24937.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16273-37-3
Molecular Formula C8H7ClO3
Molecular Weight (g/mol) 186.591
MDL Number MFCD00829409
InChI Key SAMVPMGKGGLIPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromandelic acid, 2-3-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, 3-chlorophenylglycolic acid, 3-chlorophenyl hydroxy acetic acid, 3-chloromandelicacid, benzeneacetic acid,3-chloro-a-hydroxy-, ar, maybridge3_000705, 3-chloro-dl-mandelic acid, acmc-1c3h4, racemic 3-chloromandelic acid
PubChem CID 85981
IUPAC Name 2-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C(C(=O)O)O
Specifica
Quantity 5 g
Formula Weight 186.6
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-Chloromandelic acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.