Specifications
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 225°C to 231°C |
| Color | Brown to White |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 97.5% min. (Argentometry) |
| Packaging | Glass bottle |
| Linear Formula | BrC6H4NHNH2·HCl |
| Quantity | 25 g |
| Beilstein | 15, 433 |
| Show More |
RUO – Research Use Only
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?