Learn More
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10533098 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Packaging Dimensione della confezione
10533098 5 g Glass Bottle 5g
10339747 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10533098 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 429890050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 436799-33-6
Molecular Formula C6H3BrF3N
Molecular Weight (g/mol) 226
MDL Number MFCD04972700
InChI Key HEDHNDVPKRVQPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-trifluoromethyl pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl-pyridine, 5-bromo-3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluormethyl-pyridine, abbypharma ap-11-5533, 3-trifluoromethyl-5-bromopyridine, pubchem3010, acmc-209jv5, 3-bromo-5-trifluoromethylpyridin
PubChem CID 11127991
IUPAC Name 3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
SMILES C1=C(C=NC=C1Br)C(F)(F)F
Specifica
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 43.5°C to 46.0°C
Color White to Yellow
Boiling Point 65.0°C to 66.0°C (19.0 mmHg)
Flash Point 85°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 96% min. (GC)
Packaging Glass Bottle
Quantity 5 g
Formula Weight 226
Percent Purity 97%
Physical Form Crystalline Powder or Solid
Chemical Name or Material 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Acute toxicity Category 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Harmful in contact with skin.
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H302-Harmful if swallowed.
Consigli di prudenza
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.