Learn More
3'-Azido-3'-Deoxythymidine, 97.64%, MP Biomedicals™
Product Code. 11458931 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity unitSize
11458931 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11458931 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215480791
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reverse transcriptase inhibitor active against HIV-1 virus. Soluble in water (50mg/mL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 30516-87-1
Color White
Molecular Formula C10H13N5O4
MDL Number MFCD00006536
Quantity 1 g
Synonym azt; azidothymidine; zdv; zidovudine, 1-2r-4-azido-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-methyl-3h-pyrimidine-2,4-dione
InChI Key HBOMLICNUCNMMY-CFQLRCIDNA-N
SMILES CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
IUPAC Name 1-[(2R,4S,5S)-4-azido-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 267.25
PubChem CID 455007
Formula Weight 267.2
Physical Form Powder
Chemical Name or Material 3'-Azido-3'-Deoxythymidine
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.