Learn More
3-Aminopropanoic Acid (beta-Alanine), Mikromol™
Beschreibung
3-Aminopropanoic Acid (beta-Alanine)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Beta-Alanine |
| CAS | 107-95-9 |
| Analyte or Component Names | Beta-Alanine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C3 H7 N O2 |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Beta Alanine, Pamidronate Disodium Pentahydrate Imp. A (EP), Pamidronate Imp. A (EP), Calcium Pantothenate Impurity A, Pamidronate Disodium Pentahydrate Impurity A, Pamidronate Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6) |
| SMILES | NCCC(=O)O |
| IUPAC Name | 3-aminopropanoic acid |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?