Learn More
3-Aminophthalic acid hydrochloride dihydrate, 96%
Codice prodotto. 11474083
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11474083 25 g 25g
11454083 1 g 1g
11464083 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11474083 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10319.14
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 1852533-96-0 | C8H8ClNO4 | 217.605 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1852533-96-0
Molecular Formula C8H8ClNO4
Molecular Weight (g/mol) 217.605
MDL Number MFCD00150282
InChI Key ZBZAVEORKXFUQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminophthalic acid hydrochloride, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-amino-, hydrochloride, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-amino-, hydrochloride 1:1, phthalic acid, hydrochloride, 1, 3-amino-, hydrochloride, 3-aminobenzene-1,2-dicarboxylic acid hydrochloride, 3-amino phthalic acid hydrochloride, phthalic acid, 3-amino-, hydrochloride, acmc-1b7k3, ghl.pd_mitscher_leg0.1315
PubChem CID 81375
IUPAC Name 3-aminophthalic acid;hydrochloride
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)N)C(=O)O)C(=O)O.Cl
Specifica
Melting Point 182°C (decomposition)
Quantity 25 g
Formula Weight 253.65 (217.62 Anhydrous)
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 3-Aminophthalic acid hydrochloride dihydrate
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.