Learn More
3-Amino-4-methoxybenzamide, 98%
Product Code. 11401678
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11401678 5 g 5g
11411678 25 g 25g
11421678 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11401678 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13942.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 17481-27-5 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17481-27-5
Molecular Formula C8H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 166.18
MDL Number MFCD00017132
InChI Key INCJNDAQNPWMPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, 3-amino-4-methoxy, 3-amino-p-anisamide, 3-amino-4-methoxy-benzamide, 3-amino-4-methoxy benzamide, acmc-209e8v, 5-amino-4-methoxybenzamide, cambridge id 5306680, ksc495o3j, incjndaqnpwmpz-uhfffaoysa
PubChem CID 87135
IUPAC Name 3-amino-4-methoxybenzamide
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)N)N
Tekniske data
Melting Point 156°C to 160°C
Quantity 5 g
Formula Weight 166.18
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 3-Amino-4-methoxybenzamide
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.