Learn More
3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31341319
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
31341319 100 g -
31338192 1 g 1g
31337891 5 g 5g
31341034 10 g 10g
31339033 25 g -
31338962 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31341319 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD126539100g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Ajouter au panier
Specifications
CAS 95-96-5
Molecular Formula C6H8O4
MDL Number MFCD00011685
Quantity 100 g
SMILES O=C(C(C)O1)OC(C)C1=O
Molecular Weight (g/mol) 144.13
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione