Learn More
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-acetic acid, 95%, Thermo Scientific™
Product Code. 15505946 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 15505946
Brand: Thermo Scientific Acros 456952500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Identifiants chimiques
CAS 16034-49-4
Molecular Formula C7H9N2O2
Molecular Weight (g/mol) 153.16
MDL Number MFCD00297249
InChI Key JYSWEDYPQJOEPO-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl acetic acid, 3,5-dimethyl-pyrazol-1-yl-acetic acid, 3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl acetic acid, 3,5-dimethylpyrazol-1-yl acetic acid, 1h-pyrazole-1-acetic acid, 3,5-dimethyl, 3-nitro-benzene-thiol, 3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-acetic acid, 1h-pyrazole-1-aceticacid, 3,5-dimethyl, 2-3,5-dimethylpyrazolyl acetic acid, 3,5-dimethyl-pyrazol-1-yl acetic acid
PubChem CID 572875
IUPAC Name 2-(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)acetic acid
SMILES CC1=NN(CC([O-])=O)C(C)=C1
Spécification
Melting Point 186.0°C to 188.0°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 94% min. (HPLC)
Quantity 250 mg
Formula Weight 154.17
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-acetic acid
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-acetic acid, 95%
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Acute toxicity Category 4
Mention de danger
  • H312-Harmful in contact with skin.
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H302-Harmful if swallowed.
Conseils de prudence
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis