Learn More
3,5-Dihydroxybenzoic Acid, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15898380
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
250 g
Unit Size:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15898380 250 g 250g
15888380 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15898380 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8007370250
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-10-5
Grade Research
Molecular Weight (g/mol) 154.12
Spécification
Melting Point 234°C to 238°C
MDL Number MFCD00002512
Quantity 250 g
Synonym 3,5-Dihydroxybenzoic acid, 5-Carboxyresorcinol, 3,5-Dihydroxybenzoic acid
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.