Learn More
3-(4-Methylbenzoyl)acrylic acid, 98%
Product Code. 11348505
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11348505 5 g 5g
11338505 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11348505 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L10551.06
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-12-2026
Add to basket
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 20972-36-5 | C11H10O3 | 190.198 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20972-36-5
Molecular Formula C11H10O3
Molecular Weight (g/mol) 190.198
MDL Number MFCD00075338
InChI Key VNJMEFZKYZHWEO-VOTSOKGWSA-N
Synonym 3-4-methylbenzoyl acrylic acid, 2e-4-4-methylphenyl-4-oxobut-2-enoic acid, e-4-oxo-4-p-tolyl but-2-enoic acid, trans-3-4-methylbenzoyl acrylic acid, e-3-p-toluoylacrylic acid, chembl44664, regid_for_cid_691106, 3-4-methyl benzoyl acrylic acid, 3-4-methyl-benzoyl acrylic acid, 4-4-methylphenyl-4-oxo-2-butenoic acid
PubChem CID 691106
IUPAC Name (E)-4-(4-methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC(=O)O
Spécification
Melting Point 138°C to 140°C
Quantity 5 g
Beilstein 2691231
Formula Weight 190.2
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 3-(4-Methylbenzoyl)acrylic acid
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.