Learn More
3,4-Difluorocinnamic acid, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11499696
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
11499696 5 g 5g
11489696 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11499696 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20230.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 112897-97-9
Molecular Formula C9H6F2O2
Molecular Weight (g/mol) 184.142
MDL Number MFCD00010320
InChI Key HXBOHZQZTWAEHJ-DUXPYHPUSA-N
Synonym 3,4-difluorocinnamic acid, trans-3,4-difluorocinnamic acid, e-3-3,4-difluorophenyl acrylic acid, 2e-3-3,4-difluorophenyl prop-2-enoic acid, e-3-3,4-difluorophenyl prop-2-enoic acid, 3-3,4-difluorophenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-3,4-difluorophenyl-, 2e, pubchem3107, 2-propenoic acid, 3-3,4-difluorophenyl, 3,4-difluoro cinnamic acid
PubChem CID 2733300
IUPAC Name (E)-3-(3,4-difluorophenyl)prop-2-enoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)F)F
Especificaciones
Melting Point 194°C to 196°C
Quantity 5 g
Beilstein 7370322
Formula Weight 184.14
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3,4-Difluorocinnamic acid
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.