Learn More
3,4-Dicaffeoylquinic acid, MedChemExpress
Beschreibung
3,4-Dicaffeoylquinic acid (3,4-Di-O-caffeoylquinic acid), naturally isolated from Laggera alata, has antioxidative, DNA protective, neuroprotective and hepatoprotective properties. 3,4-Dicaffeoylquinic acid exerts apoptosis-mediated cytotoxicity and α-glucosidase inhibitory effects. 3,4-Dicaffeoylquinic acid possesses a unique mechanism of anti-influenza viral activity, that is, enhancing viral clearance by increasing TRAIL.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | 3,4-Dicaffeoylquinic acid |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 14534-61-3 |
| Color | Off-White |
| Quantity | 5 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C25H24O12 |
| Synonym | 3,4-Di-O-caffeoylquinic acid Isochlorogenic acid B |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (96.81 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@@]1(O)C[C@@H](OC(/C=C/C2=CC=C(O)C(O)=C2)=O)[C@H](OC(/C=C/C3=CC=C(O)C(O)=C3)=O)[C@H](O)C1)O |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?