Learn More
3,4-Dibromo-2-fluoropyridine, 95%, Thermo Scientific™
Code produit 15453597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
15453597 250 mg 250mg
11406120 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15453597 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27063.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
3,4-Dibromo-2-fluoropyridine is used as a pharmaceutical intermediate and also used as a chemical in organic synthesis.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137718-84-4
Molecular Formula C5H2Br2FN
Molecular Weight (g/mol) 254.884
MDL Number MFCD09037460
InChI Key RALUGCFMNLTFAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-1c2wj
PubChem CID 15135082
IUPAC Name 3,4-dibromo-2-fluoropyridine
SMILES C1=CN=C(C(=C1Br)Br)F
Spécification
Melting Point 74°C to 77°C
Quantity 250 mg
UN Number UN2811
Solubility Information Slightly soluble in water.
Formula Weight 254.88
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 3,4-Dibromo-2-fluoropyridine
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.