Learn More
3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol(Chlorphenesin), TRC
Product Code. 30136711
Change view
Click to view available options
Quantity:
2.5 g
25 g
50 g
Unit Size:
2.5g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30136711 50 g 50g
30134256 25 g 25g
17902885 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136711 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC42425050G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-29-0
Molecular Formula C9 H11 Cl O3
Molecular Weight (g/mol) 202.63
Synonym 1,2-Propanediol, 3-(p-chlorophenoxy)- (6CI,7CI,8CI), 3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol, (±)-Chlorphenesin, (±)-p-Chlorphenesin, 3-(p-Chlorophenoxy)propane-1,2-diol, Adermykon, Chlorphenesin, Demykon, Elestab CPN, Gecophen, Glycerol α-p-chlorophenyl ether, Mycil, NSC 6401, p-Chlorophenyl glyceryl ether, p-Chlorophenyl-α-glyceryl ether, p-Chlorphenesin
IUPAC Name 3-(4-chlorophenoxy)propane-1,2-diol
SMILES OCC(O)COc1ccc(Cl)cc1
Tekniske data
Quantity 50 g
InChI Formula InChI=1S/C9H11ClO3/c10-7-1-3-9(4-2-7)13-6-8(12)5-11/h1-4,8,11-12H,5-6H2
Formula Weight 202.0397
Chemical Name or Material Chlorphenesin
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.