Learn More
3-(3-Bromo-4-methoxyphenyl)propionic acid, 96%, Thermo Scientific™
Product Code. 15485827
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15485827
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H33042.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1857-57-4
Molecular Formula C10H11BrO3
Molecular Weight (g/mol) 259.10
MDL Number MFCD00184737
InChI Key MLXVZRVWVCOUBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-bromo-4-methoxyphenyl propanoic acid, benzenepropanoicacid, 3-bromo-4-methoxy, 3-3-bromo-4-methoxyphenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 3-bromo-4-methoxy, 3-3-bromo-4-methoxy-phenyl-propionic acid
PubChem CID 4547608
IUPAC Name 3-(3-bromo-4-methoxyphenyl)propanoic acid
SMILES COC1=C(Br)C=C(CCC(O)=O)C=C1
Especificaciones
Melting Point 96°C to 100°C
Quantity 5 g
Formula Weight 259.1
Percent Purity 96%
Chemical Name or Material 3-(3-Bromo-4-methoxyphenyl)propionic acid
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado