Learn More
3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10748825
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 10748825
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC61313CB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 912569-62-1
Molecular Formula C11H13N3
Molecular Weight (g/mol) 187.25
MDL Number MFCD09065015
InChI Key CECWODAAUDOPCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzylamine, 3-2-methylimidazol-1-yl phenyl methanamine, 3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl phenyl methanamine, 1-3-2-methylimidazol-1-yl phenyl methanamine, 3-2-methylimidazolyl phenyl methylamine, 1-3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl phenyl methanamine
PubChem CID 24229639
IUPAC Name [3-(2-methylimidazol-1-yl)phenyl]methanamine
SMILES CC1=NC=CN1C1=CC=CC(CN)=C1
Specifikationer
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Formula Weight 187.24
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzylamine
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.