Learn More
3-(2-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol, 98+%
Product Code. 11452858
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11452858 250 g 250g
11442858 50 g 50g
11432858 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11452858 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16827.30
 Restricted Item
Estimated Shipment: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 93-14-1 | C10H14O4 | 198.22 g/mol
3-(2-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol is involved in centrally acting muscle relaxant with expectorant properties. It is often used as anesthetic during animal surgery. It is used in the treatment of coughing
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in water (50 mg/ml at 25°C), methanol, DMSO (40 mg/ml at 25°C), DMF, ethanol (50 mg/ml), glycerol and glycol.
Notes
Store in a cool, dry, conditions in well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-14-1
Molecular Formula C10H14O4
Molecular Weight (g/mol) 198.22
MDL Number MFCD00016873
InChI Key HSRJKNPTNIJEKV-UHFFFAOYNA-N
Synonym guaifenesin, guaiphenesin, glyceryl guaiacolate, glycerol guaiacolate, guaiphenesine, guaiacol glyceryl ether, methphenoxydiol, aeronesin, breonesin, bronchol
PubChem CID 3516
IUPAC Name 3-(2-methoxyphenoxy)propane-1,2-diol
SMILES COC1=CC=CC=C1OCC(O)CO
Spécification
Melting Point 80°C to 82°C
Boiling Point 215°C (19 mmHg)
Quantity 250 g
Beilstein 2049375
Merck Index 14,4555
Solubility Information Soluble in water (50mg/ml at 25°C),methanol,DMSO (40mg/ml at 25°C),DMF,ethanol (50mg/ml),glycerol and glycol.
Formula Weight 198.22
Percent Purity ≥99%
Chemical Name or Material 3-(2-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.