Learn More
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. p-4391299
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
100 g
Unit Size:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
10551463 10 g 10g
10186762 50 g 50g
10178314 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10551463 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. SB00572EA
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 3919-76-4
Molecular Formula C11H7Cl2NO3
Molecular Weight (g/mol) 272.08
MDL Number MFCD00051658
InChI Key WQXUUMUOERZZAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-2',6'-dichlorophenyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, pubchem8684, dicloxacillin impurity d, acmc-1cmb3, pyridinium hydroxy propyl sulphobetaine; pps-oh, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazol-4-carboxylic acid
PubChem CID 77521
IUPAC Name 3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Spécification
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber glass bottle
Quantity 10 g
Formula Weight 272.09
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-(2, 6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.