Learn More
(2S,4R)-4-Hydroxy-L-glutamic Acid, TRC
Product Code. 30389833
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30389833 10 mg -
30404378 100 mg 100mg
30388825 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30389833 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH94255010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2485-33-8
Molecular Formula C5H9NO5
Molecular Weight (g/mol) 163.13
Synonym (4R)-4-Hydroxy-L-glutamic Acid, (2S,4R)-g-4-Hydroxy-L-glutamic Acid, L-erythro-4-Hydroxyglutamic Acid, erythro-4-Hydroxy-L-glutamic Acid, H-(2S,4R)-Glu(g-OH)-OH
IUPAC Name (2S,4R)-2-amino-4-hydroxypentanedioic acid
SMILES N[C@@H](C[C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Specifications
Quantity 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H9NO5/c6-2(4(8)9)1-3(7)5(10)11/h2-3,7H,1,6H2,(H,8,9)(H,10,11)/t2-,3+/m0/s1
Formula Weight 163.0481
Chemical Name or Material (2S,4R)-4-Hydroxy-L-glutamic Acid
Product Title
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.