Learn More
(2RS)-3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol, Mikromol™
Description
(2RS)-3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol |
| CAS | 62572-90-1 |
| Analyte or Component Names | 3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C12 H18 O4 |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Metoprolol Succinate Imp. D (EP), Metoprolol Tartrate Imp. D (EP), Metoprolol Imp. D (EP), (2RS)-3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol, Metoprolol Succinate Impurity D, Metoprolol Tartrate Impurity D, Metoprolol Impurity D, Metoprolol Impurity D |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H18O4/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,13-14H,6-9H2,1H3 |
| SMILES | COCCc1ccc(OCC(O)CO)cc1 |
| IUPAC Name | 3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol |
| Show More |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?