Learn More
(2RS)-2-(4-Methylphenyl)propanoic Acid, Mikromol™
Beschreibung
(2RS)-2-(4-Methylphenyl)propanoic Acid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | (2RS)-2-(4-Methylphenyl)propanoic Acid |
| CAS | 938-94-3 |
| Analyte or Component Names | (2RS)-2-(4-Methylphenyl)propanoic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C10 H12 O2 |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (2RS)-2-(4-Methylphenyl)propanoic Acid, Ibuprofen Imp. D (EP), Ibuprofen Impurity D |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H12O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10(11)12/h3-6,8H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(C(=O)O)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC Name | 2-(4-methylphenyl)propanoic acid |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?