Learn More
Human BAI1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Sheep Polyclonal Antibody
Marca:  R&D Systems AF4969-SP
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18796337
  • 209.00 EUR / 25µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
BAI1 Polyclonal specifically detects BAI1 in Human samples. It is validated for Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
BAI1
Polyclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
brain-specific angiogenesis inhibitor 1, FLJ41988, GDAIF
Sheep
Affinity Purified
RUO
575
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Neutralization
LYOPH
Neutralization 2-8 ug/mL
O14514
BAI1
Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human BAI1 Ala31-Thr879 Accession # O14514
25 μg
Primary
Detects human BAI1 in direct ELISAs. In direct ELISAs, less than 2% cross-reactivity with recombinant human BAI3 is observed.
Human
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only