Description
- Corded ear plugs can be worn comfortably around the neck in low-noise areas
- Smooth, dirt-repellent surface can easily be cleaned with soap and water
- Integrated metal parts and bright blue color are used for identification during production
- Meets standard EN 352-2 with additional requirements S, V, W, and E1
- Clear box is included for hygienic storage when not in use
EN 352 Additional Requirements
- S - Signal hearing in railway track superstructure construction
- V - Signal hearing in road traffic
- W - Warning signal hearing, general
- E1 - Signal hearing for locomotive drivers in railway operations
Specifica
Specifica
| Color | Blue |
| ANSI S3.1974 | No |
| Size | Regular |
| Model | Whisper+ Detec |
| Packaging Type | Plug Box |
| Pairs per Package | 50 |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 27 dB |
| Corded | Corded |
| Plug Shape | Oval |
| Product Type | Ear Plugs |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?