Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Test Sieve with Woven Wire Mesh
Shop All Fisherbrand Traceable ProductsTekniske data
Tekniske data
| Quantity | 1 Each |
| Pore Size | 1.70 mm |
| Product Type | Sieve |
| Certifications/Compliance | Certificate of Conformity, BS 410: Part 1: 2000, ISO 3310: Part 1: 2000 |
| Material | Stainless Steel |
| Includes | Certificate of conformity and record card |
| Diameter (Metric) Outer | 200 mm |
| Frame Material | Stainless Steel |
| Mesh Material | Woven Wire |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?