Specifica
| CAS Min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 45°C to 46°C |
| Color | White |
| Flash Point | 65°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 99% |
| Packaging | Glass bottle |
| Linear Formula | CF3C6H4OH |
| Quantity | 250 mg |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2-(Trifluoromethyl)phenol
- Danger
- Acute toxicity Category 4
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H318-Causes serious eye damage.
- H315-Causes skin irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H302-Harmful if swallowed.
- H312-Harmful in contact with skin.
- H332-Harmful if inhaled.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?