missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Propyn-1-ol, Sigma-Aldrich™

Product Code. 15819410
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mL
1 L
Unit Size:
1 L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15819410 1 L 1 L
15809410 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15819410 Supplier Sigma-Aldrich Supplier No. 8070501000
 Restricted Item
Estimated Shipment: 23-11-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

For synthesis

for synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 107-19-7
Grade Research
Molecular Weight (g/mol) 56.06

Specifica

Melting Point -53°C
Density 0.95 g/cm3 at 20°C
Boiling Point 114°C to 115°C/1013 hPa
MDL Number MFCD00002912
Quantity 1 L
Synonym 2-Propyn-1-ol, Propargyl alcohol, Propinol, Ethynyl carbinol, 2-Propyn-1-ol
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.