Learn More
2-Phenoxynicotinic acid, 98%, BLD Pharm™
Codice prodotto. 30968289
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30968289 25 g 25g
30956620 100 g 100g
30968189 1 g 1g
30949229 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30968289 Fornitore BLD Pharm N. del fornitore BD1447925g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
CAS 35620-71-4
Molecular Formula C12H9NO3
MDL Number MFCD00014629
Quantity 25 g
SMILES OC(=O)C1=CC=CN=C1OC1=CC=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 215.20
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Phenoxynicotinic acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.