Learn More
2-Phenoxyethylamine, 98%
Product Code. 11494903
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11494903 25 g 25g
11474903 1 g 1g
11484903 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11494903 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12225.14
 Restricted Item
Estimated Shipment: 21-12-2026
Add to basket
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1758-46-9 | C8H11NO | 137.182 g/mol
Organic intermediate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1758-46-9
Molecular Formula C8H11NO
Molecular Weight (g/mol) 137.182
MDL Number MFCD00052975
InChI Key IMLAIXAZMVDRGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenoxyethylamine, phenoxyethylamine, ethanamine, 2-phenoxy, 2-phenoxylethylamine, 2-phenoxy-ethylamine, 2-aminoethoxy benzene, ethylamine, 2-phenoxy, alpha-phenoxy-beta-aminoethane, unii-8dgq1b38r5, 2-phenoxyethylamino
PubChem CID 15651
IUPAC Name 2-phenoxyethanamine
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCCN
Spécification
Density 1.048
Boiling Point 88°C to 90°C (1 mmHg)
Flash Point 107°C (224°F)
Odor Amine-like
Linear Formula C6H5O(CH2)2NH2
Refractive Index 1.537
Quantity 25 g
UN Number UN2735
Beilstein 774671
Sensitivity Air Sensitive
Formula Weight 137.18
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Phenoxyethylamine
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.