Learn More
2-Pentylfuran 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30313844
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30313844 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30313844 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA15984000AL100
 Restricted Item
Estimated Shipment: 21-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material 2-Pentylfuran
CAS 3777-69-3
Analyte or Component Names 2-Pentylfuran
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C9 H14 O
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym 2-Pentylfuran, 2-Amylfuran, 2-n-Pentylfuran, Dihydro-5-pentyl-2(hydro)-furan
InChI Formula InChI=1S/C9H14O/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10-9/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3
SMILES CCCCCc1occc1
IUPAC Name 2-pentylfuran
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 138.21
Quantity 1 mL
Formula Weight 138.1045 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.