Learn More
2-Nitroethanol, tech. 80%
Product Code. p-7023787
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
Product Code. Quantity unitSize
11413268 5 g 5g
11423268 25 g 25g
11433268 100 g 100g
3 options
Product Code. 11413268
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17681.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 625-48-9 | C2H5NO3 | 91.066 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 625-48-9
Molecular Formula C2H5NO3
Molecular Weight (g/mol) 91.066
MDL Number MFCD00007405
InChI Key KIPMDPDAFINLIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanol, 2-nitro, 2-nitroethan-1-ol, beta-nitroalcohol, beta-nitroethanol, 2-nitro-ethanol, .beta.-nitroethanol, ccris 6076, 2 nitroethanol, pubchem14208, 2-nitroethanol
PubChem CID 12252
IUPAC Name 2-nitroethanol
SMILES C(CO)[N+](=O)[O-]
Specifica
Melting Point -80°C
Density 1.27
Boiling Point 194°C
Flash Point >110°C (230°F)
Refractive Index 1.4451
Quantity 5 g
Beilstein 1633753
Formula Weight 91.07
Percent Purity 80%
Grade Technical
Chemical Name or Material 2-Nitroethanol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.