Learn More
Beskrivelse
2-N-Butoxyethanol, Extra Pure, SLR
Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | -70°C |
| Color | Yellow |
| Boiling Point | 171°C |
| Packaging | Plastic Coated Glass bottle |
| Quantity | 2.5 L |
| Formula Weight | 118.18g/mol |
| Vapor Pressure | 0.8 hPa at 20°C |
| Physical Form | Liquid |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2-Butoxyethanol
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- H315-Causes skin irritation.
- H319-Causes serious eye irritation.
- H312-Harmful in contact with skin.
- H332-Harmful if inhaled.
- H302-Harmful if swallowed.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?