Description
- ≥95% for general laboratory use.
Specifications
Specifications
| Melting Point | -160°C |
| Color | Colorless |
| Density | 0.62g/mL at 25°C |
| Boiling Point | 28°C (1013 hPa) |
| Flash Point | −51°C (−59.8°F) |
| Ignition Point | 788°F |
| Odor | Characteristic |
| Packaging | Glass bottle |
| Linear Formula | CH3CH2CH(CH3)2 |
| Quantity | 2.5 L |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-Methylbutane
- Danger
- Flammable liquid Category 1
- Aspiration toxicity Category 1
- Specific target organ toxicity Category 3
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 2
- H224-Extremely flammable liquid and vapour.
- H304-May be fatal if swallowed and enters airways.
- H336-May cause drowsiness or dizziness.
- H411-Toxic to aquatic life with long lasting effects.
- EUH066-Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P243-Take precautionary measures against static discharge.
- P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?