Learn More
2-Methyl-6-nitroquinoline, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10467412
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging unitSize
10467412 1 g Amber Glass Bottle 1g
10723423 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10467412 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. BTB06234DA
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 613-30-9
Molecular Formula C10H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 188.19
MDL Number MFCD00051736
InChI Key DXDPHHQJZWWAEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitroquinaldine, quinoline, 2-methyl-6-nitro, maybridge1_001441, acmc-1bb88, 1-2-aminoethyl pyrrole-2,5-dione,hydrochloride
PubChem CID 69172
IUPAC Name 2-methyl-6-nitroquinoline
SMILES CC1=CC=C2C=C(C=CC2=N1)[N+]([O-])=O
Spécification
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 188.19
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Methyl-6-nitroquinoline
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.