Learn More
Alfa Aesar™ 2-Mercapto-4,6-dimethylpyrimidine hydrate, 98%
Product Code. 11494913
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11494913 50 g 50g
11484913 10 g 10g
11404923 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11494913 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. A12231.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 22325-27-5
Molecular Formula C6H8N2S
Molecular Weight (g/mol) 140.204
MDL Number MFCD00006079
InChI Key RAFAYWADRVMWFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dimethyl-2-mercaptopyrimidine, 4,6-dimethyl-2 1h-pyrimidinethione, 4,6-dimethylpyrimidine-2-thiol, 4,6-dimethyl-2-thiopyrimidine, 4,6-dimethyl-2-pyrimidinethiol, 2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidine, 2 1h-pyrimidinethione, 4,6-dimethyl, 4,6-dimethylpyrimidine-2-thione, 4,6-dimethyl-pyrimidine-2-thiol, 4,6-dimethyl-2-thiolpyrimidine
PubChem CID 673664
IUPAC Name 4,6-dimethyl-1H-pyrimidine-2-thione
SMILES CC1=CC(=NC(=S)N1)C
Tekniske data
Melting Point 213°C to 216°C
Quantity 50 g
Beilstein 81330
Formula Weight 140.21
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Mercapto-4,6-dimethylpyrimidine hydrate
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.