Specifications
Tekniske data
| Melting Point | 55°C to 60°C |
| Color | White to Yellow |
| Boiling Point | 149°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 100 g |
| Solubility Information | Solubility in water: insoluble in h2o |
| Formula Weight | 328.53 |
| Grade | Technical |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | compound is a mixture of various chain-length esters and di(ethylene glycol) ester |
| Vis mere |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?