Learn More
2'-Hydroxyacetophenone, MedChemExpress
Beschreibung
2'-Hydroxyacetophenone is found in alcoholic beverages. 2'-Hydroxyacetophenone is present in tomato, cassia, fried beef, rum, whiskey, cocoa, coffee and black tea. 2'-Hydroxyacetophenone is a flavouring ingredient. Building block in chemical synthesis.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | 2'-Hydroxyacetophenone |
| CAS | 118-93-4 |
| Color | Colorless to Light Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C8H8O2 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | o-Hydroxyacetophenone o-Acetylphenol |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (734.48 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(C1=CC=CC=C1O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 136.15 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?