Learn More
2-Hydroxy-4-methyl-3-nitropyridine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498138
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
15498138 5 g 5g
15488138 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15498138 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61586.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21901-18-8
Molecular Formula C6H6N2O3
Molecular Weight (g/mol) 154.13
MDL Number MFCD00010689,MFCD00955770
InChI Key HZCWTTHQRMHIIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-4-methyl-3-nitropyridine, 4-methyl-3-nitropyridin-2-ol, 2-hydroxy-3-nitro-4-picoline, 2 1h-pyridinone, 4-methyl-3-nitro, 2-hydroxy-3-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-3-nitro-2-pyridone, 4-methyl-3-nitro-2-pyridinone, 4-methyl-3-nitro-2-pyridinol, 4-methyl-3-nitropyridin-2 1h-one, 4-methyl-3-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one
PubChem CID 345370
IUPAC Name 4-methyl-3-nitro-1H-pyridin-2-one
SMILES CC1=C(C(=O)NC=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Melting Point 229°C to 232°C
Color Yellow
Quantity 5 g
Beilstein 139125
Formula Weight 154.12
Percent Purity 98%
Physical Form Crystalline Solid
Chemical Name or Material 2-Hydroxy-4-methyl-3-nitropyridine
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.