Learn More
2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)propiophenone, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 11499107
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11499107 5 g 5g
11489107 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11499107 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20660.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 207974-18-3
Molecular Formula C10H8F4O
Molecular Weight (g/mol) 220.17
MDL Number MFCD00061260
InChI Key SCKAMDGXXQFMFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-trifluoromethyl propiophenone, 2'-fluoro-5'-trifluoromethyl propiophenone, 1-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl propan-1-one, acmc-1cich, 5-fluoro-2-trifluoromethyl propiophenone, 1-2-fluoranyl-5-trifluoromethyl phenyl propan-1-one, 1-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl-1-propanone #
PubChem CID 605675
IUPAC Name 1-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=C(F)C=CC(=C1)C(F)(F)F
Specifica
Refractive Index 1.449
Quantity 5 g
Formula Weight 220.17
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)propiophenone
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.