Learn More
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 15497605
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 15497605
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26687.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride is used to describe a straight or branched chain alkyl.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Moisture Sensitive. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1744-43-0
Molecular Formula C7H3ClF4O2S
Molecular Weight (g/mol) 262.603
MDL Number MFCD01090999
InChI Key XTHDSFNKYHMRFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-fluoro-5-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-fluoro-5-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 2-fluoro-5-trifluoromethylphenylsulfonyl chloride, pubchem8505, acmc-20anv2, chloro 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl sulfone, 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, 2-fluoro-5-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 2-fluoranyl-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 2737547
IUPAC Name 2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl)F
Spécification
Refractive Index 1.478
Quantity 250 mg
UN Number UN3265
Sensitivity Moisture sensitive
Solubility Information Slightly soluble in water.
Formula Weight 262.61
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis