Learn More
2-(Ethylamino)ethanol, 98%
Artikelnummer. 10002080 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
250 g
1 kg
Packaging:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging unitSize
10002080 250 g Glass bottle 250g
10625802 1 kg Glass bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10002080 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 168732500
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 110-73-6 | C4H11NO | 89.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-73-6
Molecular Formula C4H11NO
Molecular Weight (g/mol) 89.14
MDL Number MFCD00002841
InChI Key MIJDSYMOBYNHOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylamino ethanol, ethanol, 2-ethylamino, ethyl ethanolamine, n-ethylethanolamine, 2-hydroxyethyl ethylamine, n-ethylmonoethanolamine, 2-n-monoethylaminoethanol, n-ethylaminoethanol, n-ethyl ethanolamine, 2-ethylamino ethan-1-ol
PubChem CID 8072
IUPAC Name 2-(ethylamino)ethanol
SMILES CCNCCO
Tekniske data
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Melting Point -6°C
Color Colorless to Yellow
Density 0.9100g/mL
Boiling Point 167°C
Flash Point 78°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula C2H5NHCH2CH2OH
Refractive Index 1.4390 to 1.441
Quantity 250 g
Beilstein 04, 282
Specific Gravity 0.91
Solubility Information Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight 89.14
Percent Purity 98%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 2-(Ethylamino)ethanol, 98%
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.