Learn More
2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| CAS Min % | 97.0 |
| Assay Percent Range | 97% |
| Packaging | Amber glass bottle |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | 2-ethyl-4-methyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 2-ethyl-5-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde,2-ethyl-4-methyl, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 2-ethyl-4-methyl, 2-ethyl-5-formyl-4-methylimidazole, 2-ethyl-4-methylimidazole-5-carbaldehyde, 2-ethyl-4-methyl-1h-imidazole-5-carboxaldehyde, acmc-20lc80, 2-ethyl-4-methyl-5-formylimidazole, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 2-ethyl-5-methyl |
| Formula Weight | 138.17 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | 2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde |
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?