missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(Dimethylamino)-ethanol, Sigma-Aldrich™

Product Code. 15894111
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mL
1 L
25 kg
Unit Size:
1 L
100mL
25kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15894111 100 mL 100mL
15804121 1 L 1 L
15814121 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15894111 Supplier Sigma-Aldrich Supplier No. 8032370100
 Restricted Item
Estimated Shipment: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 108-01-0
Grade Research
Molecular Formula (CH3)2NCH2CH2OH
Molecular Weight (g/mol) 89.14

Spezifikation

Melting Point -59°C
Density 0.89 g/cm3 at 20°C
MDL Number MFCD00002846
Quantity 100 mL
Synonym 2-(Dimethylamino)-ethanol, N,N-Dimethylethanolamine, 2-(Dimethylamino)-ethanol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.