Learn More
2-(Diethylamino)-ethanol, Sigma-Aldrich™
Code produit 15824131
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100 mL
1 L
Conditionnement:
1 L
100mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
15824131 1 L 1 L
15814131 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15824131 Fournisseur Sigma Aldrich Code fournisseur 8032731000
 Restricted Item
Estimated Shipment: 19-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-37-8
Grade Research
Molecular Formula (C2H5)2NCH2CH2OH
Molecular Weight (g/mol) 117.19
Spécification
Melting Point -68°C
Density 0.88 g/cm3 at 20°C
Boiling Point 163°C/1013 hPa
MDL Number MFCD00002850
Quantity 1 L
Synonym 2-(Diethylamino)-ethanol, N,N,-Diethylethanolamine, 2-(Diethylamino)-ethanol
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.