Learn More
2'-Deoxyadenosine-3'-monophosphate xSodium Salt, TRC
Product Code. 30349398
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
Unit Size:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30349398 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30349398 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD2119201MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemical Name or Material 2'-Deoxyadenosine-3'-monophosphate xSodium Salt
CAS 102832-10-0
Molecular Formula C10H14N5O6P • xNa
Quantity 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H14N5O6P.Na/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(6(2-16)20-7)21-22(17,18)19;/h3-7,16H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);/t5-,6+,7+;/m0./s1
SMILES NC(N=CN=C12)=C1N=CN2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](OP(O)(O)=O)C3.[Na]
IUPAC Name (2R,3S,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-yl dihydrogen phosphate, sodium salt
Molecular Weight (g/mol) 354.21
Formula Weight 354.06
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.