Learn More
2-Cyanobenzaldehyde, TRC
Product Code. 30360488
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30360488 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30360488 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC9622705G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 7468-67-9
Molecular Formula C8H5NO
Quantity 5 g
Synonym 2-Formylbenzonitrile, o-Cyanobenzaldehyde, Phthalaldehydonitrile
InChI Formula InChI=1S/C8H5NO/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,6H
SMILES O=Cc1ccccc1C#N
IUPAC Name 2-formylbenzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 131.13
Formula Weight 131.0371
Chemical Name or Material 2-Cyanobenzaldehyde
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.