Learn More
(+/-)-2-Chloropropionic acid, 94%
Artikelnummer. 11329639
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11329639 100 g 100g
11405283 500 g 500g
11415283 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11329639 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12860.22
 Restricted Item
In Stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 598-78-7 | C3H5ClO2 | 108.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 598-78-7
Molecular Formula C3H5ClO2
Molecular Weight (g/mol) 108.52
MDL Number MFCD00004224
InChI Key GAWAYYRQGQZKCR-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-chloropropionic acid, propanoic acid, 2-chloro, propionic acid, 2-chloro, alpha-chloropropionic acid, alpha-monochloropropionic acid, propionic acid, alpha-chloro, .alpha.-chloropropionic acid, propionic acid, .alpha.-chloro, chloropropionic acid, propanoic acid, chloro
PubChem CID 11734
IUPAC Name 2-chloropropanoic acid
SMILES CC(Cl)C(O)=O
Tekniske data
Melting Point -13°C
Density 1.262
Boiling Point 78°C to 80°C (11 mmHg)
Flash Point 101°C (213°F)
Refractive Index 1.435
Quantity 100 g
UN Number UN2511
Beilstein 1720259
Formula Weight 108.53
Percent Purity 94%
Chemical Name or Material (+/-)-2-Chloropropionic acid
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.