Learn More
2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine Hydrochloride, Mikromol™
Beschreibung
2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine Hydrochloride
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | 2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine Hydrochloride |
| CAS | 86604-75-3 |
| Analyte or Component Names | 2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C9 H12 Cl N O . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride (1:1), Pyridine, 2-(chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 2-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine hydrochloride, 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride, 3,5-Dimethyl-2-chloromethyl-4-methoxypyridine hydrochloride, Cc-993 |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H12ClNO.ClH/c1-6-5-11-8(4-10)7(2)9(6)12-3;/h5H,4H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1c(C)cnc(CCl)c1C |
| IUPAC Name | 2-(chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine;hydrochloride |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?