Learn More
2-Chloroethylamine Hydrochloride, TRC
Code produit. 30356155
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 g
missing translation for 'unitSize'
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30356155
missing translation for 'mfr': Toronto Research Chemicals TRCC36758525G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material 2-Chloroethanamine Hydrochloride
CAS 870-24-6
Molecular Formula C2 H6 Cl N . Cl H
Quantity 25 g
Synonym 2-Chloroethanamine hydrochloride (1:1), Ethanamine, 2-chloro-, hydrochloride (9CI), Ethylamine, 2-chloro-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), 1-Amino-2-chloroethane hydrochloride, 2-Aminoethyl chloride hydrochloride, 2-Chloroethanamine hydrochloride, 2-Chloroethylamine hydrochloride, 2-Chloroethylamine monohydrochloride, β-Chloroethylamine hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C2H6ClN.ClH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
SMILES Cl.NCCCl
IUPAC Name 2-chloroethanamine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 115.99
Formula Weight 114.9956
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis